Méthyl-2-pyridylcétone 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5045-100G OR5045-500G OR5045-250G
APOSOR5045-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR5045-100G APOSOR5045-500G APOSOR5045-250G
Méthyl-2-pyridylcétone 97+%
2-Acetylpyridine
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 188…190 °C
Point de fusion: 44477 °C
Densité: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006303
Numéro CAS: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité