Méthyl-4-pyridylcétone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-pyridyl ketone
OR5047-25G OR5047-100G OR5047-1G
APOSOR5047-25GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR5047-25G APOSOR5047-100G APOSOR5047-1G
Méthyl-4-pyridylcétone 97%
4-Acetylpyridine
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 210…212 °C
Point de fusion: 13…16 °C
Densité: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006433
Numéro CAS: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité