Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphenylmethylamine 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Triphenylaminomethane, Tritylamine, Triphenylmethanamine

OR50478-100G OR50478-1KG OR50478-500G
APOSOR50478-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR50478-100G APOSOR50478-1KG APOSOR50478-500G
Triphenylmethylamine 98%
Triphenylmethylamine


Formule: C₁₉H₁₇N
MW: 259,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008047
Numéro CAS: 5824-40-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité