Indole-3-carbaldéhyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
OR5052-100G OR5052-250G OR5052-500G
APOSOR5052-100GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR5052-100G APOSOR5052-250G APOSOR5052-500G
Indole-3-carbaldéhyde 99%
Indole-3-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 190…199 °C
Point d'éclair: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005622
Numéro CAS: 487-89-8
EINECS: 207-665-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité