5-Méthylthiophène-2-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5055-100G OR5055-10G OR5055-25G
APOSOR5055-100GEA 198 EUR InStock
APOSOR5055-100G APOSOR5055-10G APOSOR5055-25G
5-Méthylthiophène-2-carbaldehyde 97%
5-Méthylthiophène-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 114…116 °C/19mmHg
Densité: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005434
Numéro CAS: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité