Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5056-25GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR5056-25G APOSOR5056-5G
Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Point d'ébullition: 217…218 °C
Densité: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005436
Numéro CAS: 2810-04-0
EINECS: 220-554-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité