Acide 2-thénoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
OR5057-100G OR5057-25G OR5057-500G OR5057-1KG
APOSOR5057-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5057-100G APOSOR5057-25G APOSOR5057-500G APOSOR5057-1KG
Acide 2-thénoïque 97%
Acide 2-thénoïque
Formule: C₅H₄O₂S
MW: 128,15 g/mol
Point d'ébullition: 259…261 °C
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005437
Numéro CAS: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité