Acide 3-thienylacetique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5060-25G OR5060-5G OR5060-100G
APOSOR5060-25GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR5060-25G APOSOR5060-5G APOSOR5060-100G
Acide 3-thienylacetique 98%
Acide 3-thienylacetique
Formule: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005473
Numéro CAS: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité