3-Pyridineacetic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (Pyridin-3-yl)acetic acid
OR5061-25G OR5061-5G OR5061-100G
APOSOR5061-25GEA 172 EUR InStock
APOSOR5061-25G APOSOR5061-5G APOSOR5061-100G
3-Pyridineacetic acid 99%
3-Pyridineacetic acid
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066302
Numéro CAS: 501-81-5
EINECS: 207-928-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité