Acide 6-chloronicotinique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5069-100GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR5069-100G APOSOR5069-500G APOSOR5069-25G
Acide 6-chloronicotinique 98%
Acide 6-chloronicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point de fusion: 190…192 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006241
Numéro CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité