Acide 6-aminonicotinique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
OR5070-100G
APOSOR5070-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR5070-100G
Acide 6-aminonicotinique 98%
6-Aminonicotinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 320 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006326
Numéro CAS: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité