Acide 6-hydroxynicotinique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
OR5072-100G OR5072-25G OR5072-500G
APOSOR5072-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR5072-100G APOSOR5072-25G APOSOR5072-500G
Acide 6-hydroxynicotinique 98%
Acide 6-hydroxynicotinique
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 314…316 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006277
Numéro CAS: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité