Acide 2-chloronicotinique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5074-100G OR5074-1KG OR5074-500G
APOSOR5074-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5074-100G APOSOR5074-1KG APOSOR5074-500G
Acide 2-chloronicotinique 98%
Acide 2-chloronicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point de fusion: 176…178 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006236
Numéro CAS: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité