4-Methoxystilbene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5076-25G OR5076-5G
APOSOR5076-25GEA 466 EUR InStock
APOSOR5076-25G APOSOR5076-5G
4-Methoxystilbene 98%
4-Methoxystilbene
Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,27 g/mol
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017178
Numéro CAS: 1142-15-0
EINECS: 214-530-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité