(±)-1-Méthyl-3-phénylpropylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5082-100G OR5082-25G OR5082-500G
APOSOR5082-100GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR5082-100G APOSOR5082-25G APOSOR5082-500G
(±)-1-Méthyl-3-phénylpropylamine 98%
(±)-1-Méthyl-3-phénylpropylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
Point d'ébullition: 220…222 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.928 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008090
Numéro CAS: 22374-89-6
EINECS: 244-942-2
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité