3-Phénylpropylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Phenyl-1-propylamine
OR5083-100G OR5083-250G OR5083-25G
APOSOR5083-100GEA 174 EUR InStock
APOSOR5083-100G APOSOR5083-250G APOSOR5083-25G
3-Phénylpropylamine 98%
3-Phénylpropylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 220…221 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008224
Numéro CAS: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité