3-Bromo-5-methylanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR50833-25GEA 64 EUR InStock
APOSOR50833-25G
3-Bromo-5-methylanisole 97%
3-Bromo-5-methylanisole
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,0600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061916
Numéro CAS: 29578-83-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité