2,6-Diméthoxyphénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5086-25G OR5086-100G
APOSOR5086-25GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR5086-25G APOSOR5086-100G
2,6-Diméthoxyphénol 97%
2,6-Diméthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 261 °C/760mmHg
Point de fusion: 53…55 °C
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064434
Numéro CAS: 91-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité