Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR50947-25G OR50947-5G
APOSOR50947-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR50947-25G APOSOR50947-5G
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₃S
MW: 200,22 g/mol
Point de fusion: 249…255 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006074
Numéro CAS: 38026-46-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité