5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,6-Dibromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR50963-25G OR50963-5G
APOSOR50963-25GEA 569 EUR InStock
APOSOR50963-25G APOSOR50963-5G
5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₆H₂Br₂N₂S
MW: 293,9700 g/mol
Point de fusion: 132…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20257910
Numéro CAS: 18392-81-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité