Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyruvate de méthyle 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR50965-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR50965-100G
Pyruvate de méthyle 97%
Pyruvate de méthyle


Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'ébullition: 134…137 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008754
Numéro CAS: 600-22-6
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité