2-Chloro-3,5-dinitropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5098-1G OR5098-25G OR5098-5G
APOSOR5098-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR5098-1G APOSOR5098-25G APOSOR5098-5G
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 97%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Formule: C₅H₂ClN₃O₄
MW: 203,54 g/mol
Point de fusion: 63…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006233
Numéro CAS: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité