(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR50989-1G OR50989-250MG OR50989-5G
APOSOR50989-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR50989-1G APOSOR50989-250MG APOSOR50989-5G
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆BrNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566470
Numéro CAS: 37777-74-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité