3-Amino-1-propanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR50998-100G OR50998-500G
APOSOR50998-100GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR50998-100G APOSOR50998-500G
3-Amino-1-propanol 99%
3-Amino-1-propanol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008223
Numéro CAS: 156-87-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité