9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene
OR51003-5G
APOSOR51003-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR51003-5G
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene 99%
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene
Formule: C₃₄H₂₂
MW: 430,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20040456
Numéro CAS: 855828-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité