2-Phenyl-9H-carbazole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51005-1G OR51005-25G OR51005-5G
APOSOR51005-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR51005-1G APOSOR51005-25G APOSOR51005-5G
2-Phenyl-9H-carbazole 99%
2-Phenyl-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₁₃N
MW: 243,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26402145
Numéro CAS: 88590-00-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité