2-(3-Bromophenyl)triphenylene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51010-5G
APOSOR51010-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR51010-5G
2-(3-Bromophenyl)triphenylene 98%
2-(3-Bromophenyl)triphenylene
Formule: C₂₄H₁₅Br
MW: 383,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28384139
Numéro CAS: 1313514-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité