N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine, N4,N4'-Di(naphthalen-1-yl)-N4,N4'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
OR51012-1G OR51012-25G OR51012-5G
APOSOR51012-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR51012-1G APOSOR51012-25G APOSOR51012-5G
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 99%
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine
Formule: C₄₄H₃₂N₂
MW: 588,75 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093246
Numéro CAS: 123847-85-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité