4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]triphenylene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-(triphenylen-2-yl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR51013-5G
APOSOR51013-5GEA 87 EUR InStock
APOSOR51013-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane 99%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₃₀H₂₇BO₂
MW: 430,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28130383
Numéro CAS: 1115639-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité