4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Triphenylen-2-ylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)triphenylene
OR51015-5G
APOSOR51015-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR51015-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 99%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₂₄H₂₃BO₂
MW: 354,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26401844
Numéro CAS: 890042-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité