3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51020-1G OR51020-5G
APOSOR51020-1GEA 64 EUR InStock
APOSOR51020-1G APOSOR51020-5G
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole 99%
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole
Formule: C₂₂H₁₃Br₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29072769
Numéro CAS: 1221237-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité