4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Pyrenyl)benzeneboronic acid
OR51021-1G OR51021-5G
APOSOR51021-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR51021-1G APOSOR51021-5G
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid
Formule: C₂₂H₁₅BO₂
MW: 322,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28130386
Numéro CAS: 872050-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité