2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51025-5G
APOSOR51025-5GEA 195 EUR InStock
APOSOR51025-5G
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene 98%
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Formule: C₁₆H₁₆O
MW: 224,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32263492
Numéro CAS: 1514864-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité