(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5103-10G OR5103-5G
APOSOR5103-10GEA 187 EUR InStock
APOSOR5103-10G APOSOR5103-5G
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Formule: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C
Point de fusion: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191371
Numéro CAS: 22795-99-9
ONU: 2733
ADR: 3+8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité