1H-Indazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Indazole-3-carboxylic acid
OR5104-100G OR5104-500G
APOSOR5104-100GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR5104-100G APOSOR5104-500G
1H-Indazole-3-carboxylic acid
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 266…270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211066
Numéro CAS: 4498-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité