1-Méthylpyrrole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Méthylpyrrole
APOSOR5110-100GEA 64 EUR InStock
APOSOR5110-100G
1-Méthylpyrrole 98%
1-Méthylpyrrole
Formule: C₅H₇N
MW: 81,12 g/mol
Point d'ébullition: 112…113 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005345
Numéro CAS: 96-54-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité