(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5112-5G OR5112-25G OR5112-100G
APOSOR5112-5GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR5112-5G APOSOR5112-25G APOSOR5112-100G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 131…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065692
Numéro CAS: 73401-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité