2-Nitro-m-crésol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Nitro-3-methylphenol, 3-Methyl-2-nitrophenol
OR5116-10G OR5116-50G OR5116-25G OR5116-100G
APOSOR5116-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5116-10G APOSOR5116-50G APOSOR5116-25G APOSOR5116-100G
2-Nitro-m-crésol
2-Nitro-m-crésol
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C/9.5mmHg
Point de fusion: 35…39 °C
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007125
Numéro CAS: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité