(S)-Propane-1,2-diamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride, (S)-(-)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride, S-(-)-Propylenediamine dihydrochloride, (S)-Propylenediamine dihydrochloride, (S)-1,2-Propanediamine dihydrochloride
OR51195-100G
APOSOR51195-100GEA 150 EUR InStock
APOSOR51195-100G
(S)-Propane-1,2-diamine dihydrochloride
(S)-Propane-1,2-diamine dihydrochloride
Formule: C₃H₁₂Cl₂N₂
MW: 147,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050706
Numéro CAS: 19777-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité