1-Acétylpipérazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5122-100G OR5122-25G OR5122-500G OR5122-5G
APOSOR5122-100GEA 101 EUR InStock
APOSOR5122-100G APOSOR5122-25G APOSOR5122-500G APOSOR5122-5G
1-Acétylpipérazine 97%
1-Acétylpipérazine
Formule: C₆H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 127…130 °C/8mmHg
Point de fusion: 31…34 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058676
Numéro CAS: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité