5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51359-1G OR51359-25G OR51359-5G
APOSOR51359-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR51359-1G APOSOR51359-25G APOSOR51359-5G
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 95%
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formule: C₈H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191927
Numéro CAS: 17630-75-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité