1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5138-1G OR5138-5G
APOSOR5138-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR5138-1G APOSOR5138-5G
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Formule: C₁₂H₁₇N₃O
MW: 219,29 g/mol
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01365904
Numéro CAS: 92394-00-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité