Biphényle-3-ylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5148-5G OR5148-25G
APOSOR5148-5GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR5148-5G APOSOR5148-25G
Biphényle-3-ylamine 98%
3-Phenylaniline
Formule: C₁₂H₁₁N
Point d'ébullition: 125 °C/1mmHg
Point de fusion: 28…33 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047846
Numéro CAS: 2243-47-2
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité