Acide 3-chloro-p-toluique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5157-100G OR5157-25G OR5157-10G
APOSOR5157-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR5157-100G APOSOR5157-25G APOSOR5157-10G
Acide 3-chloro-p-toluique 97%
Acide 3-chloro-p-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045841
Numéro CAS: 5162-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité