4-(Methylsulphonyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5161-100G OR5161-25G
APOSOR5161-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR5161-100G APOSOR5161-25G
4-(Methylsulphonyl)aniline
4-(Methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Point de fusion: 133…138 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00025353
Numéro CAS: 5470-49-5
EINECS: 226-803-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité