Cyclohexaneméthylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (Cyclohexylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexylmethanamine
OR5167-25G OR5167-100G
APOSOR5167-25GEA 190 EUR InStock
APOSOR5167-25G APOSOR5167-100G
Cyclohexaneméthylamine 95%
Cyclohexanemethylamine
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Point d'ébullition: 159…163 °C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0.871 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001520
Numéro CAS: 3218-02-8
EINECS: 221-741-8
ONU: 2734
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité