(S)-(-)-Oxyde de styrène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-Styrene oxide
OR5172-100G OR5172-25G OR5172-5G
APOSOR5172-100GEA 455 EUR InStock
APOSOR5172-100G APOSOR5172-25G APOSOR5172-5G
(S)-(-)-Oxyde de styrène 98%
(S)-(-)-Oxyde de styrène
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 192…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064310
Numéro CAS: 20780-54-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité