3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51727-5G OR51727-1G OR51727-500MG
APOSOR51727-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR51727-5G APOSOR51727-1G APOSOR51727-500MG
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,5658 g/mol
Point de fusion: 175 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226540
Numéro CAS: 473923-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité