(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR51749-25GEA 300 EUR InStock
APOSOR51749-25G APOSOR51749-5G APOSOR51749-1G
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Point de fusion: 81…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094386
Numéro CAS: 61478-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité