2-Acetyl-5-bromopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51752-10G OR51752-1G OR51752-5G
APOSOR51752-10GEA 302 EUR InStock
APOSOR51752-10G APOSOR51752-1G APOSOR51752-5G
2-Acetyl-5-bromopyridine
2-Acetyl-5-bromopyridine
Formule: C₇H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974523
Numéro CAS: 214701-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité